Learn More
Oxalsäure, 98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10711851 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250g, Glasflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
5kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-62-7
Summenformel C2H2O4
Molekulargewicht (g/mol) 90.034
MDL-Nummer MFCD00002573
InChI-Schlüssel MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
IUPAC-Name Oxalsäure
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalic acid
Schmelzpunkt 189,0°bis 191,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Beilstein 02, 502
Merck Index 15, 7010
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:90 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Sehr löslich in Ethanol, löslich in Glycerin, leicht löslich in Äther, unlöslich in Benzol, Chloroform und Petroleum, Äther
Formelmasse 90.04
Reinheit (%) 98%
Dichte 1,9000g/mL
Menge 250g
Flammpunkt >93,4 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Relative Dichte 1,9
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Oxalsäure, 98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >