Learn More
Tocris Bioscience™ OXA 06 dihydrochloride
Potent ROCK inhibitor
240.00 CHF - 800.00 CHF
Spezifikation
Reinheit >98%
CAS 1825455-91-1
Produkttyp OXA 06 dihydrochloride
Molekulargewicht 404.31
Hemmstoffe OXA 06 dihydrochloride
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18721368
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
5182/10
10 mg
240.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18720509
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
5182/50
50 mg
800.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Potent ROCK inhibitor (IC50 = 10 nM). Suppresses pMYPT1 and pCofilin levels in non-small cell lung carcinoma (NSCLC) cell lines. Also inhibits anchorage-independent growth of NSCLC cell lines in vitro.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
OXA 06 dihydrochloride
OXA 06 dihydrochloride
1825455-91-1
404.31
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ OXA 06 dihydrochloride