Learn More
Tocris Bioscience™ OXA 06 dihydrochloride
Potent ROCK inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 5182/10
188.34 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18721368
  • 240.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
OXA 06 dihydrochloride is a potent ROCK inhibitor (IC50 = 10 nM). Suppresses pMYPT1 and pCofilin levels in non-small cell lung carcinoma (NSCLC) cell lines. Also inhibits anchorage-independent growth of NSCLC cell lines in vitro.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
10 mg
404.31
1825455-91-1
OXA 06 dihydrochloride
OXA 06 dihydrochloride
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke