Learn More
Tocris Bioscience™ OXA 06 dihydrochloride
Potent ROCK inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 5182/50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18720509
  • 800.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
OXA 06 dihydrochloride is a potent ROCK inhibitor (IC50 = 10 nM). Suppresses pMYPT1 and pCofilin levels in non-small cell lung carcinoma (NSCLC) cell lines. Also inhibits anchorage-independent growth of NSCLC cell lines in vitro.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
50 mg
404.31
1825455-91-1
OXA 06 dihydrochloride
OXA 06 dihydrochloride
Nur für Forschungszwecke