Learn More
Pal International™ Rutschfeste Überschuhe
Obermaterial aus Vliesstoff, elastischer Knöchel und geprägte Polyethylen-Sohle bieten Strapazierfähigkeit, Tragekomfort und Grip.PAL International™ rutschfeste Überschuhe sind unabhängig voneinander als rutschfest unter nassen und trockenen Bedingungen zertifiziert.
Marke: Pal International™ N68233
33.68 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Maximaler Grip bei nassen und trockenen Bedingungen.
- Die Reibung wurde geprüft und unabhängig voneinander als rutschfest zertifiziert.
- Strapazierfähiges Vliesoberteil mit elastischem Knöchel
- Die geprägte Polyethylen-Sohle bietet Strapazierfähigkeit, Tragekomfort und Griffigkeit.
- Latexfrei
- Erhältlich in Weiß mit blauen Sohlen.
- Einheitsgröße
- Erhältlich in Verpackungseinheiten à 100 Stück
Spezifikation
Weiß, Blau | |
Zur Nahrungsmittelherstellung, für medizinische und industrielle Anwendungen | |
Vier Packungen zu 100 Paaren | |
Polyethylen, Polypropylen | |
Polyethylen, rutschfest | |
Polypropylen | |
Überschuhe |
Spinnvlies | |
170 mm | |
400 mm | |
Universal | |
Polyethylen | |
Rutschfestigkeit |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen