Learn More
Hughes Outdoor Self-Draining Safety Shower with Eye/Face Wash
This ANSI compliant self-draining emergency safety shower with open stainless steel eye/face wash, suitable for hot climates.
Marke: Hughes HSHDSD18SS
Beschreibung
- Diese ANSI-konforme, selbstentwässernde Notfalldusche mit offener Augen-/Gesichtsspülung aus Edelstahl ist für heiße Klimabedingungen geeignet
- Das Design ermöglicht das Ablaufen von stehendem Wasser aus dem Standrohr, um die Zufuhr von lauwarmen Wasser zu gewährleisten
- Serienmäßig mit Fußleiste
- Das Ventil befindet sich direkt über dem Wassereinlass, und das Entlüftungsrohr ist darüber angebracht, so dass stehendes Wasser in den Boden abfließen kann, um eine Überhitzung von stehendem Wasser durch Sonneneinstrahlung zu verhindern und das Risiko weiterer Verletzungen des Bedieners zu beseitigen
- Erhältlich mit galvanisierten, pulverbeschichteten Rohrleitungen aus Weichstahl (G) oder Edelstahl (GS)
Spezifikation
Druckhebel, Fußpedal | |
Edelstahl | |
Sicherheitsdusche |