missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPR39 Antibody (189702) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB3348J
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GPR39 Monoclonal antibody specifically detects GPR39 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
GPR39 | |
Monoclonal | |
Janelia Fluor 646 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry, CyTOF | |
189702 | |
Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
G protein-coupled receptor 39, G-protein coupled receptor 39, MGC149541 | |
NS0 mouse myeloma cell line transfected with human GPR39, Met1-Val453, Accession # BAG37409 | |
0.1 mL | |
GPCR, Lipid and Metabolism | |
2863 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
GPR39 Antibody (189702) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur