Learn More
Ornithine Decarboxylase Antibody (ODC1/486), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-47836JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ornithine Decarboxylase Monoclonal antibody specifically detects Ornithine Decarboxylase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
Spezifikation
Ornithine Decarboxylase | |
Monoclonal | |
Janelia Fluor 549 | |
ODCEC 4.1.1.17, ornithine decarboxylase, ornithine decarboxylase 1 | |
Recombinant human Ornithine Decarboxylase protein (Uniprot: P11926) | |
0.1 mL | |
Cell Cycle and Replication | |
4953 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2a κ |
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
ODC1/486 | |
50 mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Purified |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ornithine Decarboxylase Antibody (ODC1/486), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Janelia Fluor 549
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur