Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ pH-Tischmessgerät
Mit unserem Tischmessgerät für pH-, mV-, ORP- und Temperaturmessungen mit individuell anpassbarem Farbdisplay erhalten Sie erstklassige Leistung und ultimative Flexibilität.
Marke: Thermo Scientific™ VSTAR12
1587.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das als Tischgerät ausgelegte Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ mit pH-Modul zeichnet sich durch hohe Genauigkeit, ein Betriebsverhalten der Spitzenklasse und enorme Flexibilität aus. Lösen Sie die anspruchsvollsten Aufgaben zur Messung von pH-Wert, mV, ORP und Temperatur. Auf der brillanten Farbanzeige können Sie die Messwerte problemlos ablesen. Die vier Messkanäle sind anhand von austauschbaren Modulen an die konkrete Aufgabe anpassbar. Nehmen Sie eine pH-Kalibrierung mit bis zu 6 Punkten vor, erfassen Sie bis zu 2000 Datensätze mit Zeit-/Datumsstempel und senden Sie Kalibrierungs- und Datenprotokolle problemlos über USB oder RS-232 an einen Drucker oder Computer. Mit Hilfe des dem Gerät beiliegenden Elektrodenständers können Sie problemlos Sonden in die Proben einführen.
Mit den Thermo Scientific Orion Versa Star Pro Tischmessgeräten bewältigen Sie bequem die anspruchsvollsten Anwendungen. Dank der umfangreichen Produktmerkmale und Funktionen können Sie Ihr Messgerät optimal konfigurieren und es somit an wechselnde Anforderungen anpassen. Orion Versa Star Pro Tischmessgeräte verfügen über austauschbare Messmodule, durch die mehrere Anwender vier separate Kanäle anpassen können, um ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Lesen Sie Messwerte leicht von der beeindruckenden Farbanzeige mit einstellbarer Textgröße ab. Dank der Bildschirmanweisungen, die in verschiedenen Landessprachen verfügbar sind, müssen Sie bei der Kalibrierung und Einstellung des Messgeräts keine Mutmaßungen mehr anstellen. Mit dem Ziffernblock lassen sich Daten schnell und einfach eingeben.
- Durch die Messbeständigkeitsanzeige auf dem Bildschirm wissen Sie genau, wann Ihre Messungen fertig sind
- Das Messgerät verfügt über wählbare Lesemodi – Auto-Read speichert den stabilen Messwert, Continuous zeigt sich ändernde Messwerte an, Timed zeichnet Daten in bestimmten Intervallen auf und Single-Shot speichert einen Messwert, sobald eine bestimmte Wartezeit erreicht ist
- Durch akustische Alarmsignale werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn ein festgelegter Offset-Wert, die obere/untere Grenze eines Werts und das Zeitintervall für die Kalibrierung erreicht sind
- Dank zehn Methoden pro Kanal können Sie Ihre bevorzugten Messeinstellungen einfach aufrufen, aktualisieren und wechseln
- Einheitliches Vermischen der Lösungen mit bis zu zwei vom Messgerät gesteuerten Rührsonden, die sich leicht positionieren lassen und schnell zwischen den Proben gespült werden können
- Das Datenprotokoll sowie das Datum/die Uhrzeit erfassen bis zu 2.000 Messsätze mit einer optionalen Elektroden-, Proben- und Kontoidentifizierung
- Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten 30 Kalibrierungen pro Parameter mit einer grafischen Darstellung für Mehrpunkt-pH- und ISE-Kalibrierungen
- Die Anzeige des aktiven Kalibrierungsprotokolls gewährleistet die Messintegrität, während Sie die Messwerte nehmen
- Die Daten und Einstellungen bleiben dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall erhalten
- Das Messgerät ermöglicht die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
- Das Gehäuse der Schutzklasse IP54 ist resistent gegen Staub und Spritzer und kann an der Wand angebracht werden, wenn der Platz auf dem Tisch knapp ist
- Die Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A
- 3 Jahre Austauschgarantie
Dazu gehört das Orion Versa Star pH-Messmodul:
- Messung des pH-, MV-, relativen mV- oder ORP-Werts sowie der Temperatur
- Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von NIST-, DIN-konformen oder anwenderdefinierten Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu sechs Punkten vor, wobei Sie auch anwenderdefinierte Puffer-Werte manuell eingeben können
- Dank der Bearbeitungsmöglichkeiten der Kalibrierung können einzelne Punkte ohne vollständige Rekalibrierung festgelegt werden
- Passen Sie Messungen an, um den Kalibrierungsverlauf und den Zustand der pH-Elektroden zu sehen oder vereinfachen Sie sie, um extra große pH-Messwerte anzuzeigen
Systemzugriffsfunktion
Orion Versa Star Pro Messgeräte bieten eine Systemzugriffsfunktion, die Datenintegrität gewährleistet, indem sie einen unerwünschten Zugriff auf verschiedene Gerätefunktionen wie Datums-/Uhrzeiteinstellung, Datenprotokoll und Kalibrierungsprotokoll verhindert. Die Systemzugriffsfunktion kann ganz einfach ein- oder ausgeschaltet werden, wenn sich die Anforderungen Ihres Labors ändern. Dies sorgt für ultimative Flexibilität in Bedienung und Anwenderfreundlichkeit. Wenn die Systemzugriffsfunktion aktiviert ist, können ein Systemadministrator und bis zu zehn Benutzerkonten mit benutzerdefinierbarem Zugriff auf Geräteeinstellungen, Messeinstellungen, Kalibrierungen und Protokolle zugewiesen werden. Verwenden Sie den Kennwortschutz, um ausgewählte Gerätefunktionen zu sichern, und machen Sie andere Funktionen für alle Benutzer zugänglich. Mit der Systemzugriffsfunktion können Sie den Zugriff auf das Messgerät an Ihre speziellen Sicherheits- und Datenberichterstattungsanforderungen anpassen.
Spezifikation
Orion Versa Star Pro pH-/mV-Tischmessgerät mit ROSS Standard-Kit |
|
±0,1 °C | |
±0,002 | |
USB, RS232 | |
Modifizierbare pH-Kalibrierpunkte, relative mV, ORP und Temperatur | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
±2000,0mV | |
1 bis 6 | |
22.0 bis 221.0 °F | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
LCD, Farbgrafik mit anwenderspezifischen Optionen | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen | |
Automatisch mit Auto-Read-, Zeitmodus- und Einzelbildmodus; manuell | |
BNC-Anschluss (pH- oder ORP-Elektrode), US-Standardanschluss (Referenzelektrode), 8-poliger MiniDIN-Anschluss (ATC-Temperatursonde), 2 Eingänge für Rührer (Rührersonde) | |
IP-54 | |
28 cm x 24 cm x 10 cm (11 in. x 9.5 in. X 3.9 in.), mit Modulen ≤ 2 cm (0.8 in.) L & H | |
2,5 lbs., pro Modul kommen 0,5 lbs. hinzu | |
Numerisch mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff | |
DC-Eingang: 9 VDC, 1 A | |
pH-Elektrode, ORP-Elektrode, Halbzellen-Referenzelektrode, ATC-Temperatursonde, Rührersonde (einschließlich 8302BNUMD ROSS Ultra Triode pH/ATC-Elektrode, 096019 Orion Star Rührersonde) | |
± 2000.0 mV | |
7.000 pH (einstellbar) | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
4 - anpassbar mit Modulen |
Versa Star Pro Messgerät, VSTAR-LR pH-Modul, 8302BNUMD ROSS Ultra Triode pH/ATC-Elektrode mit Glasschaft, 096019 Orion Rührersonde, 810199 ROSS pH-Puffer- und Lösungs-Kit, Elektrodenständer, Universal-Netzadapter, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung, PC-Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat des Messgeräts | |
±0,2 oder ±0,05 %, der jeweils größere Wert | |
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
Messung des pH-, MV-, relativen mV- oder ORP-Werts sowie der Temperatur, mV, Relative mV, ORP with Temperature | |
-2 bis 20 | |
± 2000,0 | |
0.1 mV | |
-5 °C bis +105 °C | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Ja | |
2000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit | |
Sollwert-Alarm, Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (Kat.- Nr. STARA-PWR) | |
1,2 kg, Module jeweils zusätzlich 0,2 kg | |
3 Jahre Garantie auf Messgerät und Module | |
10 pro Kanal | |
Universalnetzteil (Wechselstrom, im Lieferumfang enthalten) | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch | |
5 bis 85%, nicht kondensierend | |
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
77Stunden
4Minuten
25Sekunden
17 -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31