Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitszellen mit zwei Elektroden
Die in verschiedenen Materialien und Messbereichen erhältlichen 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen sind im Labor oder vor Ort vielseitig einsetzbar.
386.30 CHF - 1015.05 CHF
Spezifikation
Typ Leitfähigkeitszellen mit 2 Elektroden
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Zellkonstante Messbereiche Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zellkonstante Messbereiche Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11748196
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
011010
1 cm^-1 1μS/cm zu 200mS/cm 8-polig DIN Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10153012
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
011010A
1 cm^-1 1μS/cm zu 200mS/cm Wasserdicht 8 -polige DIN-
768.83 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11768196
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
011020
0,1 cm^-1 0.1μS/cm zu 100mS/cm 8-polig DIN Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10727564
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
011020A
0,1 cm^-1 0.1μS/cm zu 100mS/cm 8-polig DIN
1015.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10256152
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
011050
1 cm^-1 1μS/cm Rate 20mS/cm 8-polig DIN Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15937431
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
011050
1 cm^-1 1μS/cm Rate 20mS/cm 8-polig DIN Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10511833
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
011050MD
1 cm^-1 1μS/cm Rate 20mS/cm Mini-DIN
570.84 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10770085
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
011510MD
1 cm^-1 10 μS/cm bis 200 mS/cm Mini-DIN, 8-polig
453.26 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11996079
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
013016MD
0,1 cm^-1 0,01 Rate 300μS/cm Mini-DIN
968.82 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10113042
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
018020MD
10 cm^-1 10μS/cm zu 2000mS/cm Mini-DIN
709.53 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die in verschiedenen Materialien und Messbereichen erhältlichen Thermo Scientific™ Orion™ 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen sind im Labor oder vor Ort vielseitig einsetzbar.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 011010A und 011010 sind Glas-Platin-Elektroden, haben eine nominale Zellkonstante von 1,0 cm-1 und sind für den Gebrauch im Labor konzipiert. Der Messbereich beträgt 1 μS/cm bis 200 mS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 011020A, 011020 und 9902BN sind Glas-Platin-Elektroden, haben eine nominale Zellkonstante von 0,1 cm-1 und sind für den Gebrauch im Labor und für Reinstwasser konzipiert. Der Messbereich beträgt 0,1 μS/cm bis 100 μS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 011050MD, 011050A und 011050 sind Epoxid-Platin-Elektroden, haben eine nominale Zellkonstante von 1,0 cm-1 und sind für den Gebrauch vor Ort und im Labor konzipiert. Der Messbereich beträgt 1 μS/cm bis 20 mS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 011510MD und 011510 sind Epoxid-Graphit-Elektroden, besitzen eine nominale Zellkonstante von 1,0 cm-1 und sind für den Gebrauch vor Ort und im Labor konzipiert. Der Messbereich beträgt 10 μS/cm bis 200 mS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 013016MD, 013016A und 013016D sind Stahlelektroden (V4A), haben eine nominale Zellkonstante von 0,1 cm-1 und sind für den Gebrauch im Labor und für Reinstwasser konzipiert. Der Messbereich beträgt 0,01 μS/cm bis 300 μS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszelle 018020MD ist eine Glas-Platin-Elektrode, hat eine nominale Zellkonstante von 10 cm-1 und ist für Lösungen mit hoher Elektrolytkonzentration konzipiert. Der Messbereich beträgt 10 μS/cm bis 2.000 mS/cm.
Empfohlen für:
Anwendungen im Labor und vor Ort
Spezifikation
Spezifikation
Leitfähigkeitszellen mit 2 Elektroden
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitszellen mit zwei Elektroden