Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitszellen mit zwei Elektroden
Die in verschiedenen Materialien und Messbereichen erhältlichen 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen sind im Labor oder vor Ort vielseitig einsetzbar.
Marke:  Thermo Scientific™ 013016MD
870.31 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11996079
  • 968.82 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Die in verschiedenen Materialien und Messbereichen erhältlichen Thermo Scientific™ Orion™ 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen sind im Labor oder vor Ort vielseitig einsetzbar.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 011010A und 011010 sind Glas-Platin-Elektroden, haben eine nominale Zellkonstante von 1,0 cm-1 und sind für den Gebrauch im Labor konzipiert. Der Messbereich beträgt 1 μS/cm bis 200 mS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 011020A, 011020 und 9902BN sind Glas-Platin-Elektroden, haben eine nominale Zellkonstante von 0,1 cm-1 und sind für den Gebrauch im Labor und für Reinstwasser konzipiert. Der Messbereich beträgt 0,1 μS/cm bis 100 μS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 011050MD, 011050A und 011050 sind Epoxid-Platin-Elektroden, haben eine nominale Zellkonstante von 1,0 cm-1 und sind für den Gebrauch vor Ort und im Labor konzipiert. Der Messbereich beträgt 1 μS/cm bis 20 mS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 011510MD und 011510 sind Epoxid-Graphit-Elektroden, besitzen eine nominale Zellkonstante von 1,0 cm-1 und sind für den Gebrauch vor Ort und im Labor konzipiert. Der Messbereich beträgt 10 μS/cm bis 200 mS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 013016MD, 013016A und 013016D sind Stahlelektroden (V4A), haben eine nominale Zellkonstante von 0,1 cm-1 und sind für den Gebrauch im Labor und für Reinstwasser konzipiert. Der Messbereich beträgt 0,01 μS/cm bis 300 μS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszelle 018020MD ist eine Glas-Platin-Elektrode, hat eine nominale Zellkonstante von 10 cm-1 und ist für Lösungen mit hoher Elektrolytkonzentration konzipiert. Der Messbereich beträgt 10 μS/cm bis 2.000 mS/cm.
Empfohlen für:
Anwendungen im Labor und vor Ort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,1 cm^-1
Orion Star Serie Messgeräte
Orion 2-zellige Ultrapure Leitfähigkeitssonde
0,01 Rate 300μS/cm
Mini-DIN
Leitfähigkeitszellen mit 2 Elektroden
Stahl, V4A
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitszellen mit zwei Elektroden > Zellenmaterial: Stahl, V4A; Mini-DIN-Verbindungsstück
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.