Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Gesamtalkalinität-Testkit
Mit diesem Gesamtalkalinität-Testkit, das einen zweistufigen Messvorgang liefert, sparen Sie Zeit, da keine zusätzlichen Ausrüstungen eingerichtet und keine zusätzlichen Titrationen und Berechnungen durchgeführt werden müssen.
139.70 CHF - 343.71 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10140971
|
Thermo Scientific™
700010 |
475mL. | Gesamtalkalität-Testkit |
343.71 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11787767
|
Thermo Scientific™
700011-WA |
4 x 475 l | Gesamtalkalität-Testkit |
301.50 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11752747
|
Thermo Scientific™
700012 |
475mL. | Nachfüllpackung für Alkalinitätstests mit Standard-/Kontrollfunktion für Gesamtalkalität-Testsatz |
139.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Spart Zeit, da keine zusätzlichen Ausrüstungen eingerichtet und keine zusätzlichen Titrationen und Berechnungen durchgeführt werden müssen Das Thermo Scientific™ Orion™ Gesamtalkalinität-Testkit liefert einen zweistufigen Messvorgang für die Gesamtalkalinität und den pH-Wert durch eine pH-Elektrode.
Eigenschaften:
- Direktes Ablesen der Gesamtalkalinität von 0 bis 200 ppm als CaCO3 aus der beigefügten pH-Umwandlungstabelle
- Keine Störungen durch Farben oder Trübung
Inhalt:
- Eine 1 pint (475 ml)-Flasche Alkalinitätsreagenz (700011)
- Eine 1 pint (475 ml)-Flasche Alkalinitätsstandard/Kontrolle (700012)
- Umrechnungstabelle für Gesamtalkalinität
- Anwendungshinweis Nr. 517 „Total Alkalinity in Natural Waters“
Hinweis:
Die nachfolgende Artikelnummer wurde aufgrund einer kürzlich durchgeführten Systemnachrüstung geändert.
Alte Artikelnummer: 700011
Neue Artikelnummer: 700011-WA
Bitte verwenden Sie bei der Aufgabe einer Bestellung oder der Anfrage eines Angebots die neuen Artikelnummern. Die alten und neuen Artikelnummern sind in den Analysezertifikats- und Sicherheitsdatenblätterdateien austauschbar.
Gewährleistung: Direkt aus der Verpackung
Spezifikation
Klar | |
Flüssig |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.