Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Gesamtalkalinität-Testkit
Mit diesem Gesamtalkalinität-Testkit, das einen zweistufigen Messvorgang liefert, sparen Sie Zeit, da keine zusätzlichen Ausrüstungen eingerichtet und keine zusätzlichen Titrationen und Berechnungen durchgeführt werden müssen.
Marke: Thermo Scientific™ 700011-WA
Beschreibung
Spart Zeit, da keine zusätzlichen Ausrüstungen eingerichtet und keine zusätzlichen Titrationen und Berechnungen durchgeführt werden müssen Das Thermo Scientific™ Orion™ Gesamtalkalinität-Testkit liefert einen zweistufigen Messvorgang für die Gesamtalkalinität und den pH-Wert durch eine pH-Elektrode.
- Direktes Ablesen der Gesamtalkalinität von 0 bis 200 ppm als CaCO3, aus der beigefügten pH-Umwandlungstabelle
- Keine Störungen durch Farben oder Trübung
Im Lieferumfang enthalten:
- 1 x 475 ml-Flasche Alkalinitätsreagenz (700011)
- 1 x 475 ml-Flasche Alkalinitäts-Standard-/Kontrolllösung (700012)
- Umrechnungstabelle für Gesamtalkalinität
- Applikationsanweisung Nr. 517 „Total Alkalinity in Natural Waters“
Hinweis:
Die nachfolgende Artikelnummer wurde aufgrund einer kürzlich durchgeführten Systemnachrüstung geändert:
Alte Artikelnummer: 700011
Neue Artikelnummer: 700011-WA
Bitte verwenden Sie bei der Aufgabe einer Bestellung oder der Anfrage eines Angebots die neuen Artikelnummern. Die alten und neuen Artikelnummern sind in den Dateien der Analysezertifikate- und Sicherheitsdatenblätter (MSDS) austauschbar.
Spezifikation
Klar | |
Nachfüllpackung für Alkalinitiy-Reagenz für Gesamtalkalität-Testsatz | |
Flüssig | |
pH-Elektrode | |
4 x 475 l |
Wasser, Succinsäure, Chloressigsäure, Natriumhydroxid, Hyamin 1622, Kaliumchlorid | |
3 bis 5 | |
Messung der Gesamtalkalität | |
Flasche | |
Gesamtalkalität-Testkit |
Sicherheit und Handhabung
- Total Alkalinity Reagent Solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium chloride,succinic acid, chloroacetic acid, sodiumhydroxide
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.