Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Gesamtalkalinität-Testkit
Mit diesem Gesamtalkalinität-Testkit, das einen zweistufigen Messvorgang liefert, sparen Sie Zeit, da keine zusätzlichen Ausrüstungen eingerichtet und keine zusätzlichen Titrationen und Berechnungen durchgeführt werden müssen.
Marke: Thermo Scientific™ 700010
Beschreibung
Spart Zeit, da keine zusätzlichen Ausrüstungen eingerichtet und keine zusätzlichen Titrationen und Berechnungen durchgeführt werden müssen Das Thermo Scientific™ Orion™ Gesamtalkalinität-Testkit liefert einen zweistufigen Messvorgang für die Gesamtalkalinität und den pH-Wert durch eine pH-Elektrode.
Eigenschaften:
- Direktes Ablesen der Gesamtalkalinität von 0 bis 200 ppm als CaCO3, aus der beigefügten pH-Umwandlungstabelle
- Keine Störungen durch Farben oder Trübung
Im Lieferumfang enthalten:
- 1 x 475 ml-Flasche Alkalinitätsreagenz (700011)
- 1 x 475 ml-Flasche Alkalinitäts-Standard-/Kontrolllösung (700012)
- Umrechnungstabelle für Gesamtalkalinität
- Applikationsanweisung Nr. 517 „Total Alkalinity in Natural Waters“
Hinweis:
Die nachfolgende Artikelnummer wurde aufgrund einer kürzlich durchgeführten Systemnachrüstung geändert.
Alte Artikelnummer: 700011
Neue Artikelnummer: 700011-WA
Bitte verwenden Sie bei der Aufgabe einer Bestellung oder der Anfrage eines Angebots die neuen Artikelnummern. Die alten und neuen Artikelnummern sind in den Analysezertifikats- und Sicherheitsdatenblätterdateien austauschbar.
Spezifikation
Klar | |
Gesamtalkalität-Testkit | |
direkte Messung der Gesamtalkalinität und des pH-Werts in zwei Schritten mit einer pH-Elektrode; spart Zeit, da zusätzliche Geräteeinstellungen, mühsame Titrationen und Berechnungen entfallen | |
475 ml Alkalitätreagenz (700011), 475 ml Alkalitätstandard/-Kontrolle (700012), Gesamtalkalität-Konvertierungstabelle und Anwendungsprozedur Nr. 517, Gesamtalkalität in natürlichen Gewässern | |
475mL. |
Ungefährliche Medien | |
Flüssig | |
pH-Elektrode | |
Kit | |
Gesamtalkalität-Testkit |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.