Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A123 Tragbares DO-Messgerät
Führen Sie einfache Messungen des gelösten Sauerstoffs und der Temperatur mit diesem tragbaren Messgerät mit einfacher Bedienung für grundlegende Feldtests durch.
840.18 CHF - 1909.50 CHF
Spezifikation
Luftdruckkorrektur: | 450 bis 850 mmHg, automatisch mit manueller Eingabe |
---|---|
Ausgänge | Keine |
Measurement Modes | Gelöster Sauerstoff in % Sättigung oder mg/l bei Temperatur, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature) |
Arten von Sensoren | Polarographische Gelöstsauerstoffsonde mit Epoxidharz-Körper, 1,5 m Kabel |
Bereich (DO, polarographisch) | 0.00 bis 20.00 mg/l |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11641449
![]() |
Thermo Scientific™
STARA1230 |
Orion Star A123 Tragbares DO-Messgerät | Star A123 DO-Messgerät, 4 Batterien Typ AA, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung und Prüfzertifikat des Messgeräts |
840.18 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11651449
![]() |
Thermo Scientific™
STARA1235 |
Orion Star A123 Tragbarer DO-Messgerätesatz mit polarographischem DO-Sensor, Wartungskit, Schutzhülse und Transportkoffer | Star A123 DO-Messgerät, 083005MD Orion polarographischer DO-Sensor, 080513 DO-Wartungskit, Schutzhülse für Messgerät, stabiler Transportkoffer, 4 Batterien Typ AA, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung und Prüfzertifikat des Messgeräts |
1859.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15602057
![]() |
Thermo Scientific™
STARA1236 |
Orion Star A123 Tragbarer DO-Messgerätesatz mit polarographischem DO-Sensor (3 m-Messkabel), Wartungskit, Schutzhülse und Transportkoffer | Star A123 DO-Messgerät, 083010MD Orion polarographischer DO-Sensor mit 3 m langem Kabel, 080513 DO-Wartungskit, Schutzhülse für Messgerät, stabiler Transportkoffer, 4 Batterien Typ AA, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung und Prüfzertifikat des Messgeräts |
1909.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Führen Sie einfache, routinemäßige Messungen von gelöstem Sauerstoff und Temperatur mit dem tragbaren Thermo Scientific™ Orion Star™ A123 Messgerät für gelösten Sauerstoff durch. Dieses anwenderfreundliche und kostengünstige Gerät ist für die grundlegende Analyse von gelöstem Sauerstoff im Feld konzipiert. Kalibrieren Sie polarografische DO-Sonden mithilfe von wassergesättigter Luft oder eines anwenderdefinierten Wertes durch Winkler-Titration. Dank der einfachen Tastaturbelegung und Bildschirmanweisungen lassen sich die Einrichtungsmenüs einfach steuern und konsistente Kalibrierungen gewährleisten. Nutzen Sie das integrierte Elektrodenstativ, um Sensoren einfach in Proben zu platzieren und die Lagerung zu vereinfachen.
Thermo Scientific Orion Star A123 Tragbare Messgeräte für gelösten Sauerstoff stellen eine einfache, kostengünstige Lösung für Ihre Routineanalysen von Proben im Außeneinsatz dar. Unsere grundlegenden Orion Star A123 Messgeräte für gelösten Sauerstoff mit hervorgehobener Messtaste, auswählbaren Ablesemodi sowie Messbeständigkeitsanzeige sind für zuverlässige Messungen zu erschwinglichen Preisen konzipiert.
- Der gelöste Sauerstoff wird als Sättigung in Prozent oder in mg/l mit Temperatur über polarografische DO-Sonden gemessen
- Die Kalibrierung erfolgt mit wassergesättigter Luft oder über einen anwenderdefinierten Wert (Winkler-Titration)
- Automatischer Ausgleich der DO-Werte anhand von ATC-Temperatur, manueller Eingabe der Salinität oder manueller Eingabe des Barometerdrucks
- Auf der vereinfachten, leicht ablesbaren Anzeige wird die Hauptmessung mit Temperatur, Stabilitätsanzeige und Symbol für den Zustand der Elektrode angezeigt
- Anwenderfreundliche Bedienung mit grundlegenden Textaufforderungen für die Kalibrierung
- Einfaches Abrufen der Kalibrierungsdaten zur Überprüfung der Verfahren
- Im nichtflüchtigen Speicher werden interne 50-Punkt-Datensätze- und Messgeräteeinstellungen selbst bei einer Unterbrechung der Stromzufuhr gespeichert
- Flexible Energieversorgung über AA-Batterien oder einen optionalen Universal-Netzadapter
- Das Gehäuse mit der Schutzart IP67 ist wasserfest und eignet sich für raue Außeneinsätze
- Die Messgeräte-Kits beinhalten einen stabilen Transportkoffer sowie eine Schutzhülse für das Messgerät mit Elektrodenhaltern, einstellbarem Arm-/Gurtband sowie integriertem Ständer
- Die Messgeräte sind gemäß CE, TÜV 3-in-1 und FCC Klasse A zertifiziert und verfügen über eine 3-Jahres-Ersatzgarantie
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Spezifikation
450 bis 850 mmHg, automatisch mit manueller Eingabe | |
Gelöster Sauerstoff in % Sättigung oder mg/l bei Temperatur, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature) | |
0.00 bis 20.00 mg/l | |
0.01, 0.1 mg/l | |
450 bis 850 mmHg (manuelle Eingabe) | |
0,0 °C° bis 50,0 °C° | |
±0,1 °C | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Protokoll und Einstellungen | |
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read-Messmodus und manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung | |
9-poliger MiniDIN-Anschluss (polarographischer DO-Sensor mit integrierter Temperaturmessung) | |
IP-67 | |
24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 in. x 3,9 in. x 2,6 in.) | |
2 lb. | |
3 Jahre Garantie auf das Messgerät | |
Einfache Bedienung dank beleuchteter Tasten für Messung, Blättern und Schnellzugrifftasten | |
Orion Star A123 tragbares Messgerät zur Messung von DO/Temperatur | |
± 2 % Sättigung oder ± 2 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
1 | |
Smart Stability und Smart Averaging | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
Vier Batterien Typ AA (mitgeliefert) |
Keine | |
Polarographische Gelöstsauerstoffsonde mit Epoxidharz-Körper, 1,5 m Kabel | |
0,0 bis 200,0 % Sättigung | |
± 0,2 mg/l oder ± 2 % des Messwerts (der jeweils größere Wert) | |
Wassergesättigte Luft, manuell (Winkler-Titration) | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
automatisch (mit ATC-Sonde); | |
LCD | |
50 | |
Interner Datenpunktspeicher | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universalnetzteil 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V AC (separat erhältlich, Kat.-1010003) | |
0,5 kg | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
0,0 bis 200,0 % Sättigung | |
Deutsch | |
0,1, 1 % Sättigung | |
4 Batterien Typ AA (mitgeliefert) oder Universalnetzteil (separat erhältlich) | |
0 bis 45 ppt, automatische Korrektur bei manueller Eingabe der Probensalinität | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
2000 Stunden |