Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A123 Tragbares DO-Messgerät
Führen Sie einfache Messungen des gelösten Sauerstoffs und der Temperatur mit diesem tragbaren Messgerät mit einfacher Bedienung für grundlegende Feldtests durch.
Marke: Thermo Scientific™ STARA1236
Beschreibung
Führen Sie einfache, routinemäßige Messungen von gelöstem Sauerstoff und Temperatur mit dem tragbaren Thermo Scientific™ Orion Star™ A123 Messgerät für gelösten Sauerstoff durch. Dieses anwenderfreundliche und kostengünstige Gerät ist für die grundlegende Analyse von gelöstem Sauerstoff im Feld konzipiert. Kalibrieren Sie polarografische DO-Sonden mithilfe von wassergesättigter Luft oder eines anwenderdefinierten Wertes durch Winkler-Titration. Dank der einfachen Tastaturbelegung und Bildschirmanweisungen lassen sich die Einrichtungsmenüs einfach steuern und konsistente Kalibrierungen gewährleisten. Nutzen Sie das integrierte Elektrodenstativ, um Sensoren einfach in Proben zu platzieren und die Lagerung zu vereinfachen.
Thermo Scientific Orion Star A123 Tragbare Messgeräte für gelösten Sauerstoff sind eine einfache, preiswerte Lösung für Ihre routinemäßigen Probenanalysen im Außenbereich. Mit ihrer hervorgehobenen Messtaste, ihren wählbaren Lesemodi und ihrer Messbeständigkeitsanzeige liefern Ihnen unsere einfachen Orion Star A123 Messgeräte für gelösten Sauerstoff Messwerte, denen Sie vertrauen können – und das zu einem attraktiven Preis.
- Messen Sie mithilfe der polarografischen Orion DO-Sonden den gelösten Sauerstoff in Prozent Sättigung oder mg/l sowie die jeweilige Temperatur
- Nehmen Sie Kalibrierungen mithilfe von wassergesättigter Luft oder eines anwenderdefinierten Wertes (Winkler-Titration) vor
- Gleichen Sie DO-Messwerte mithilfe der ATC-Temperatur, der manuellen Salinitätseingabe und der manuellen Luftdruckmessung automatisch aus
- Die wesentlichen Messungen werden auf der vereinfachten, leicht ablesbaren Anzeige durch ein Symbol für die Temperatur, die Stabilität und den Zustand der Elektroden angezeigt
- Anwenderfreundliche Bedienung mit einfachen Bildschirmanweisungen zur Kalibrierung
- Einfache Abrufbarkeit der Kalibrierungsdaten zur Verfahrensüberprüfung
- Dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers bleiben 50 Werte des internen Datenprotokolls sowie die Geräteeinstellungen selbst bei Stromausfall erhalten
- Flexible Energieversorgung durch AA-Batterien oder optionales Universalnetzteil
- Das Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist wasserdicht und somit auch beim Einsatz in rauen Außenbereichen sicher geschützt
- Die Messgeräte-Kits verfügen über ein Hartschalengehäuse und Schutzhülsen für die Elektrodenhalter, einen verstellbaren Handgelenk-/Tragegurt sowie ein integriertes Messgerätestativ
- Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A und drei Jahre Austauschgarantie
Spezifikation
Orion Star A123 Tragbarer DO-Messgerätesatz mit polarographischem DO-Sensor (3 m-Messkabel), Wartungskit, Schutzhülse und Transportkoffer | |
450 bis 850 mmHg, automatisch mit manueller Eingabe | |
Gelöster Sauerstoff in % Sättigung oder mg/l bei Temperatur, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature) | |
0.00 bis 20.00 mg/l | |
0.01, 0.1 mg/l | |
450 bis 850 mmHg (manuelle Eingabe) | |
0,0 °C° bis 50,0 °C° | |
±0,1 °C | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Protokoll und Einstellungen | |
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read-Messmodus und manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung | |
9-poliger MiniDIN-Anschluss (polarographischer DO-Sensor mit integrierter Temperaturmessung) | |
IP-67 | |
24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 in. x 3,9 in. x 2,6 in.) | |
2 lb. | |
3 Jahre Garantie auf das Messgerät | |
Einfache Bedienung dank beleuchteter Tasten für Messung, Blättern und Schnellzugrifftasten | |
Orion Star A123 tragbares Messgerät zur Messung von DO/Temperatur | |
± 2 % Sättigung oder ± 2 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
Polarographische DO-Sonde (einschließlich 083010MD Orion polarographischer DO-Sensor mit 3 m-Kabel) | |
0 bis 45 ppt, automatische Korrektur bei manueller Eingabe der Probensalinität | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
2000 Stunden |
Star A123 DO-Messgerät, 083010MD Orion polarographischer DO-Sensor mit 3 m langem Kabel, 080513 DO-Wartungskit, Schutzhülse für Messgerät, stabiler Transportkoffer, 4 Batterien Typ AA, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung und Prüfzertifikat des Messgeräts | |
Keine | |
Polarographische Gelöstsauerstoffsonde mit Epoxidharz-Körper, 1,5 m Kabel | |
0,0 bis 200,0 % Sättigung | |
± 0,2 mg/l oder ± 2 % des Messwerts (der jeweils größere Wert) | |
Wassergesättigte Luft, manuell (Winkler-Titration) | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
automatisch (mit ATC-Sonde); | |
LCD | |
50 | |
Interner Datenpunktspeicher | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universalnetzteil 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V AC (separat erhältlich, Kat.-1010003) | |
0,5 kg | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
0,0 bis 200,0 % Sättigung | |
Deutsch | |
0,1, 1 % Sättigung | |
4 Batterien Typ AA (mitgeliefert) oder Universalnetzteil (separat erhältlich) | |
1 | |
Smart Stability und Smart Averaging | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
Vier Batterien Typ AA (mitgeliefert) |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31