Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A123 Tragbares DO-Messgerät
BIOPHARMA
Führen Sie einfache Messungen des gelösten Sauerstoffs und der Temperatur mit diesem tragbaren Messgerät mit einfacher Bedienung für grundlegende Feldtests durch.
Marke:  Thermo Scientific™ STARA1235
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11651449
  • 1859.25 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Führen Sie einfache, routinemäßige Messungen von gelöstem Sauerstoff und Temperatur mit dem tragbaren Thermo Scientific™ Orion Star™ A123 Messgerät für gelösten Sauerstoff durch. Dieses anwenderfreundliche und kostengünstige Gerät ist für die grundlegende Analyse von gelöstem Sauerstoff im Feld konzipiert. Kalibrieren Sie polarografische DO-Sonden mithilfe von wassergesättigter Luft oder eines anwenderdefinierten Wertes durch Winkler-Titration. Dank der einfachen Tastaturbelegung und Bildschirmanweisungen lassen sich die Einrichtungsmenüs einfach steuern und konsistente Kalibrierungen gewährleisten. Nutzen Sie das integrierte Elektrodenstativ, um Sensoren einfach in Proben zu platzieren und die Lagerung zu vereinfachen.
Thermo Scientific Orion Star A123 Tragbare Messgeräte für gelösten Sauerstoff sind eine einfache, preiswerte Lösung für Ihre routinemäßigen Probenanalysen im Außenbereich. Mit ihrer hervorgehobenen Messtaste, ihren wählbaren Lesemodi und ihrer Messbeständigkeitsanzeige liefern Ihnen unsere einfachen Orion Star A123 Messgeräte für gelösten Sauerstoff Messwerte, denen Sie vertrauen können – und das zu einem attraktiven Preis.
  • Messen Sie mithilfe der polarografischen Orion DO-Sonden den gelösten Sauerstoff in Prozent Sättigung oder mg/l sowie die jeweilige Temperatur
  • Nehmen Sie Kalibrierungen mithilfe von wassergesättigter Luft oder eines anwenderdefinierten Wertes (Winkler-Titration) vor
  • Gleichen Sie DO-Messwerte mithilfe der ATC-Temperatur, der manuellen Salinitätseingabe und der manuellen Luftdruckmessung automatisch aus
  • Die wesentlichen Messungen werden auf der vereinfachten, leicht ablesbaren Anzeige durch ein Symbol für die Temperatur, die Stabilität und den Zustand der Elektroden angezeigt
  • Anwenderfreundliche Bedienung mit einfachen Bildschirmanweisungen zur Kalibrierung
  • Einfache Abrufbarkeit der Kalibrierungsdaten zur Verfahrensüberprüfung
  • Dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers bleiben 50 Werte des internen Datenprotokolls sowie die Geräteeinstellungen selbst bei Stromausfall erhalten
  • Flexible Energieversorgung durch AA-Batterien oder optionales Universalnetzteil
  • Das Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist wasserdicht und somit auch beim Einsatz in rauen Außenbereichen sicher geschützt
  • Die Messgeräte-Kits verfügen über ein Hartschalengehäuse und Schutzhülsen für die Elektrodenhalter, einen verstellbaren Handgelenk-/Tragegurt sowie ein integriertes Messgerätestativ
  • Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A und drei Jahre Austauschgarantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
  • Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
  • Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion Star™ A123 Tragbares DO-Messgerät > Kit für tragbares Messgerät für gelösten Sauerstoff/Temperatur