Learn More
Buerkle™ Allzweckdosen aus LDPE, quadratisch
Buerkle™ rechteckige Polyethylen-Allzweckboxen sind für die Lagerung, Verpackung, Probeentnahme, Probenahme und den Transport von Pasten, Granulaten, Pulvern, Bodenproben und gefrorenen Waren vorgesehen.
Marke: Buerkle™ 6250-1000
Beschreibung
- Tiefkühlwaren von −40 °C bis zu +95 °C (kurzzeitig)
- Ideale Raumnutzung, stapelbar
- Komplett mit Einpressdeckel
- Farbe: transparent
- Gefriergeeignet
- Glatte Oberfläche, keine Nut
Spezifikation
1000 mL | |
Transparent | |
Quadratisch | |
Eindrückdeckel | |
103 x 103 x 127 mm | |
103 mm |
Eindrückdeckel | |
Polyethylen | |
Lagerung, Verpackung, Probenahme und Transport von Pasten, Granulaten, Pulvern, Bodenproben und Tiefkühlprodukten (-40 °C bis kurzzeitig +95 °C) | |
Mehrzweckbehälter | |
103 mm | |
127 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Sicherheit Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.Aktionscode: 24258Gültig bis zum: 2025-03-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 94%