Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ RDO™ Sonde für gelösten Sauerstoff
Messung der Konzentration an gelöstem Sauerstoff ohne die Schwierigkeiten beim Wechsel der Membran mit dieser RDO™ Sonde.
Marke: Thermo Scientific™ 087050MD
Beschreibung
Messung der Konzentration an gelöstem Sauerstoff ohne die Schwierigkeiten beim Wechsel der Membran mit der Thermo Scientific™ Orion™ RDO™ Sonde für gelösten Sauerstoff. Diese RDO™ (Rugged Dissolved Oxygen) Gelöstsauerstoffsonde verwendet optische Technik zur problemlosen Messung des Gelöstsauerstoffs.
Eigenschaften:- Einsatz modernster Lumiphor-Technik zur Messung des Gelöstsauerstoffs
- Wartung einmal jährlich, umfasst einfaches Austauschen der Kappe
- Sensorkabellängen von 3, 6, 10, 15 oder 30 m (10, 20, 30, 50 oder 100 ft)
- Schutzklasse IP68, wasserfest
Im Lieferumfang enthalten:
RDO™ Sonde, optische Kappe, Sensorschutz aus Edelstahl und Kalibrierhülse
Erfordert:
Orion Star Messgerät mit RDO™ Eingang
Kompatibel mit:
087001 Optische Kappe, Ersatz
087002 RDO™ Sondenschutz aus Edelstahl, Ersatz
087003 Kalibrierhülse für RDO™ Sonden für den Außeneinsatz
Spezifikation
Kabellänge: 50 m ( 15 m ) | |
15 m | |
0,0 bis 200 % | |
DO-Sonden 34, 35 | |
0,00 bis 20,0 mg/l |
50 ft. . | |
RDO Optische Sonde für gelösten Sauerstoff | |
Orion Star Messgerät mit RDO Eingang | |
RDO Gelöstsauerstoff, optisch | |
0 °C° bis 50 °C° |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.