Learn More
Thermo Scientific™ Orion pH Puffer- Portionspackungen
Stellen Sie mit diesen individuellen pH-Puffer-Beutel frische, gebrauchsfertige Standards für die pH-Kalibrierung sicher.
38.29 CHF - 66.23 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | pH Buffer, individual use pouches |
---|---|
Siedepunkt | 100 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einmalgebrauch für die pH-Kalibrierung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | pH-Messgerät und Elektrode, Einmalgebrauch |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Produktcode | Marke | Menge | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10283061
|
Thermo Scientific™
910410-WA |
10 x 15 ml | 4.01 |
38.29 CHF
10 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10756861
|
Thermo Scientific™
910425 |
25 x 15 ml | 4.01 |
66.23 CHF
25 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10069110
|
Thermo Scientific™
910710 |
10 x 15 ml | 7 |
38.29 CHF
10 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10242491
|
Thermo Scientific™
910725 |
25 x 15 ml | 7 |
66.23 CHF
25 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10185062
|
Thermo Scientific™
911010 |
10 x 15 ml | 10.01 |
38.29 CHF
10 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10470443
|
Thermo Scientific™
911025-WA |
25 x 15 ml | 10.01 |
66.23 CHF
25 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Description
Stellen Sie mit den Thermo Scientific™ Orion™ pH-Puffern für den individuellen Gebrauch frische, gebrauchsfertige Standards für die pH-Kalibrierung sicher. Die Puffer sind farbkodiert und können somit leicht zugeordnet werden. Alle Orion pH-Puffer sind auf NIST™ rückführbare Standard-Referenzmaterialien.
- Farbkodiert: Der pH 4,01- Puffer ist pink, der pH 7,00-Puffer ist gelb und der pH 10,01- Puffer ist blau
- Die Lieferung erfolgt mit Puffer-/ Temperaturtabellen für genaue Kalibrierungen und NIST™- Rückverfolgbarkeit
- Hergestellt nach ISO 9000-Qualitätsstandards
- Die Beutel enthalten jeweils 15 ml Lösung und werden als Set mit 10 oder 25 Einheiten vertrieben
- Die Puffer sind auch in 475 ml- Flaschen, als tragbarer 5er Pack mit 60 ml- Flaschen , als bequemes Alles- in- Einem Puffer-Kit und im 19 l- Container erhältlich
Spécification
pH Buffer, individual use pouches | |
Einmalgebrauch für die pH-Kalibrierung | |
Flüssigkeit | |
Pouch | |
löslich |
100 °C | |
pH-Messgerät und Elektrode, Einmalgebrauch | |
Pufferlösung | |
Ja |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.