Learn More
Thermo Scientific™ Orion pH Puffer- Portionspackungen
Stellen Sie mit diesen individuellen pH-Puffer-Beutel frische, gebrauchsfertige Standards für die pH-Kalibrierung sicher.
Marke:  Thermo Scientific™ 910425
59.71 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10756861
  • 66.23 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Stellen Sie mit den Thermo Scientific™ Orion™ pH-Puffern für den individuellen Gebrauch frische, gebrauchsfertige Standards für die pH-Kalibrierung sicher. Die Puffer sind farbkodiert und können somit leicht zugeordnet werden. Alle Orion pH-Puffer sind auf NIST™ rückführbare Standard-Referenzmaterialien.
  • Puffer mit Farbkennzeichnung: Der pH-4,01-Puffer ist rosa, der pH-7,00-Puffer gelb und der pH-10,01-Puffer blau
  • Die Lieferung erfolgt mit Puffer-/Temperaturtabellen für genaue Kalibrierungen und NIST-Rückverfolgbarkeit
  • Hergestellt nach ISO 9000-Qualitätsstandards
  • Die Beutel enthalten jeweils 15 ml Lösung und werden als Set mit 10 oder 25 Einheiten vertrieben
Hinweis:
Die nachfolgenden Artikelnummern wurden aufgrund einer kürzlich durchgeführten Systemnachrüstung geändert:
Alte Artikelnummer: 910410
Neue Artikelnummer: 910410-WA
Alte Artikelnummer: 911025
Neue Artikelnummer: 911025-WA
Bitte verwenden Sie bei der Aufgabe einer Bestellung oder der Anfrage eines Angebots die neuen Artikelnummern. Die alten und neuen Artikelnummern sind in den Dateien der Analysezertifikate- und Sicherheitsdatenblätter (MSDS) austauschbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH Buffer, individual use pouches
Hellrot
Einmalgebrauch für die pH-Kalibrierung
4.01
25 x 15 ml
Wasser, Kaliumhydroxid, Amaranth Rot Nr. 27, Kaliumhydrogenphthalat
Ja
100 °C
pH 4.01 Puffer
pH-Messgerät und Elektrode, Einmalgebrauch
Flüssigkeit
Pufferlösung
Pouch
Löslich
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Application Notes
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCO2D Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog Number910425
ChargennummerCO2C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog Number910425
ChargennummerCQ2C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number910425
ChargennummerCR3D Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number910425
ChargennummerCR3E Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number910425
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion pH Puffer- Portionspackungen > pH 4,01-Puffer, pink farbkodiert, 25 Beutel
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.