Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Membrankappen für polarographische Gelöstsauerstoff-Sonde
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Membrankappen für polarographische Sonden für gelösten Sauerstoff können Sie die Wartungszeit der Sonde reduzieren und Montageprobleme vermeiden.
75.07 CHF - 146.30 CHF
Spezifikation
Typ | Zubehör für Sonden für gelösten Sauerstoff |
---|---|
Sondentyp | Polarographische DO-Sonde |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10654603
|
Thermo Scientific™
080515 |
Orion DO Sonden 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F | 1 Kappe |
75.07 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11767757
|
Thermo Scientific™
081003 |
Orion DO-Sonden 080510MD, 081010MD, 081010 | Drei Kappen | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Membrankappen für polarographische Sonden für gelösten Sauerstoff können Sie die Wartungszeit der Sonde reduzieren und Montageprobleme vermeiden. Praktische aufschraubbare Membranen tragen dazu bei, optimale Sondenleistung zu gewährleisten.
Garantie: Direkt aus der VerpackungSpezifikation
Zubehör für Sonden für gelösten Sauerstoff | |
Polarographische DO-Sonde |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.