Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Membrankappen für polarographische Gelöstsauerstoff-Sonde
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Membrankappen für polarographische Sonden für gelösten Sauerstoff können Sie die Wartungszeit der Sonde reduzieren und Montageprobleme vermeiden.
Marke: Thermo Scientific™ 080515
71.32 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Membrankappen für polarographische Sonden für gelösten Sauerstoff können Sie die Wartungszeit der Sonde reduzieren und Montageprobleme vermeiden. Praktische aufschraubbare Membranen tragen dazu bei, optimale Sondenleistung zu gewährleisten.
Garantie: Direkt aus der Verpackung
Spezifikation
Orion DO Sonden 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F | |
Zubehör für Sonden für gelösten Sauerstoff | |
1 Kappe | |
Polarographische DO-Sonde |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.