Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Membrankappen für polarographische Gelöstsauerstoff-Sonde
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Membrankappen für polarographische Sonden für gelösten Sauerstoff können Sie die Wartungszeit der Sonde reduzieren und Montageprobleme vermeiden.
Marke:  Thermo Scientific™ 081003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11767757
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Membrankappen für polarographische Sonden für gelösten Sauerstoff können Sie die Wartungszeit der Sonde reduzieren und Montageprobleme vermeiden. Praktische aufschraubbare Membranen tragen dazu bei, optimale Sondenleistung zu gewährleisten.
 Garantie: Direkt aus der Verpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orion DO-Sonden 080510MD, 081010MD, 081010
Zubehör für Sonden für gelösten Sauerstoff
Drei Kappen
Polarographische DO-Sonde
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.