Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Elektrolytlösung für polarographische Gelöstsauerstoff-Sonden
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ Elektrolytlösung für polarographische Gelöstsauerstoff-Sonden halten Sie DO-Sonden stets in einem optimalen Arbeitszustand.
Marke: Thermo Scientific™ 080514
21.68 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit der in einer praktischen 60 ml-Flasche erhältlichen Thermo Scientific™ Orion™ Elektrolytlösung für polarographische Gelöstsauerstoff-Sonden halten Sie DO-Sonden stets in einem optimalen Arbeitszustand.
Spezifikation
60 ml | |
Polarographische Gelöstsauerstoffsonde mit Epoxidharz-Körper, 1,5 m Kabel | |
60 ml-Flasche |
Polarographische Elektrolytlösung | |
Elektrolytlösung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.