Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ DO-Sonde für Laboranwendungen oder Außeneinsätze
Verwenden Sie diese DO-Sonde (gelöster Sauerstoff) mit automatischer Temperaturkompensation und praktischen aufschraubbaren Membrankappen, im Labor oder vor Ort.
Marke: Thermo Scientific™ 083005MD
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Orion™ DO-Sonde für Labor oder Feld, wo Sie Haltbarkeit und Genauigkeit für Messungen von gelöstem Sauerstoff benötigen. Dieses Gerät verfügt über eine automatische Temperaturkompensation und praktische aufschraubbare Membrankappen.
Die DO-Sonden sind mit automatischer Temperaturkompensation und einfach zu handhabenden anschraubbaren Membrankappen ausgestattet, die die erforderliche Wartungszeit für die Elektrode reduzieren und Probleme mit der Montage beseitigen.- Mit Kalibrierhülse
- Ansprechzeit: 90 % des endgültigen Werts in 10 s, 95 % des endgültigen Werts in 15 s, 99 % des endgültigen Werts in 60 s
- Minimaler Probendurchfluss: 10 cm/s
- Sauerstoffverbrauch: 0,008 μg/h (mg/l)-11 bei 20 °C
- Maximal zulässiger Überdruck: 6 bar
- Probentemperatur: 0 bis 50 °C
- Temperatursensor: zweifach, thermisch getrennt Drift: ca. 0,1 % pro Tag
- Haltbarkeitsdauer der Elektrolytlösung: 180 Tage
- Lagertemperatur: -5 bis 50 °C
- Membrankappe - 080515, Lösung - 080514
- Wartungskit: 080513
Für Labor/Feld
Spezifikation
Praktische Schraubverschlüsse reduzieren die Wartungszeiten der Sonde und eliminieren Montageprobleme | |
4,9 m . | |
6 bar | |
0.008μg / h (mg / l) -1 bei 20 ° C | |
Doppelt thermisch getrennt | |
Orion Star Serie Messgeräte | |
-5 °C bis +50 °C |
∼0,1 %/Tag | |
1,5 m | |
10 cm/s | |
90 % des Endwerts in 10 Sek. | |
9-Pin MiniDIN | |
DO-Sonde, Mini-DIN-Anschluss | |
0 °C° bis 50 °C° |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.