Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Gelöstsauerstoff-/BSB-Sonde
Die Thermo Scientific™ Orion Gelöstsauerstoff-/BSB-Sonde macht aus jedem pH-Meter ein Gelöstsauerstoff-Messgerät.
85.12 CHF - 2693.40 CHF
Spezifikation
Arten von Sensoren | Polarographische Gelöstsauerstoffsonde |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sonde für gelösten Sauerstoff/BOD |
Dissolved Oxygen (Concentration Range) | 0 bis 14 ppm |
Betriebstemperatur (metrisch) | 15 °C° bis 35 °C° |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10233021
|
Thermo Scientific™
970801 |
Membran-/Elektrolytmodul, 1 vorgefüllte Membrankappe für 970899WP, 970800 |
120.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10161161
|
Thermo Scientific™
970802 |
Overflow Funnel and Stir Bar | N/A | |||||||
11787697
|
Thermo Scientific™
970803 |
4235 cu . Zoll ( 69.440 cm ³) |
85.12 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10748781
|
Thermo Scientific™
970899WP |
Gelöste Sauerstoff-Elektrode mit BNC-Anschluss | N/A | |||||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion Gelöstsauerstoff-/BSB-Sonde macht aus jedem pH-Meter ein Gelöstsauerstoff-Messgerät.
- Polarographischer O2-Sensor plus elektronische Schaltung im oberen Teil der Sonde; wandelt zur direkten DO-Ablesung Stromstärke in Spannung um
- Sonde kann an ein tragbares pH-Meter oder ein Tischgerät angeschlossen werden; DO-Messung im Bereich von 0 bis 14 ppm
- Genauigkeit ± 0,05 ppm/2 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert höher ist, bei 15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F) (Probentemperatur ± 10 °C der Kalibrierungstemperatur)
- Korrektur für Membranpermeabilität und O2 durch dualen Thermokompensator
- Ideal zur BSB-Messung: mitgelieferter Überlauftrichter passend für 300 ml BSB-Flasche; eingebauter magnetischer Rührstab
- Leistung: 96 % Änderung in <30 s; O2-Verbrauch 0,1 μg/h
- Anschraubbares Membran-/Elektrolytmodul; kein Austauschen der Membran erforderlich – einfach nach ∽3 Monaten Gebrauch das Modul ersetzen
Zwei Silberoxidbatterien 10L14, zwei Membran-/Elektrolytmodule, Überlauftrichter mit eingebautem Rührstab, Kabel Länge 29,5 in. (75 cm) mit US-Standardanschluss.
Spezifikation
Polarographische Gelöstsauerstoffsonde | |
Sonde für gelösten Sauerstoff/BOD | |
0 bis 14 ppm | |
15 °C° bis 35 °C° |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.