Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Gelöstsauerstoff-/BSB-Sonde
Die Thermo Scientific™ Orion Gelöstsauerstoff-/BSB-Sonde macht aus jedem pH-Meter ein Gelöstsauerstoff-Messgerät.
Marke: Thermo Scientific™ 970803
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion Gelöstsauerstoff-/BSB-Sonde macht aus jedem pH-Meter ein Gelöstsauerstoff-Messgerät.
Eigenschaften:
- Polarographischer O2-Sensor plus elektronische Schaltung im oberen Teil der Sonde; wandelt zur direkten DO-Ablesung Stromstärke in Spannung um
- Sonde kann an ein tragbares pH-Meter oder ein Tischgerät angeschlossen werden; DO-Messung im Bereich von 0 bis 14 ppm
- Genauigkeit ± 0,05 ppm/2 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert höher ist, bei 15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F) (Probentemperatur 10 °C der Kalibrierungstemperatur)
- Korrektur für Membranpermeabilität und O2 durch dualen Thermokompensator
- Ideal zur BSB-Messung: mitgelieferter Überlauftrichter passend für 300 ml BSB-Flasche; eingebauter magnetischer Rührstab
- Leistung: 96 % Änderung in < 30 s; O2-Verbrauch 0,1 μg/h
- Anschraubbares Membran-/Elektrolytmodul; kein Austauschen der Membran erforderlich – einfach nach ∽3 Monaten Gebrauch das Modul ersetzen
Bestellinformationen:
Gewicht 8 oz. (225 g); Abmessungen: Außendurchmesser 1,87 (48 mm) oben, Außendurchmesser 0,5 (13 mm) im Sensorabschnitt, Länge 9,62 (240 mm).
Ersatzteile:
- Membran-/Elektrolytmodul 13-299-81
- Batterien, Silberoxid, Type 10L14 (2 Stück pro Packung). 13-299-83
- Überlauftrichter mit Rührstab 13-299-82
Im Lieferumfang enthalten:
Zwei Silberoxidbatterien 10L14, zwei Membran-/Elektrolytmodule, Überlauftrichter mit eingebautem Rührstab, Kabel Länge 29,5 in. (75 cm) mit US-Standardanschluss.
Spezifikation
4235 cu . Zoll ( 69.440 cm ³) | |
Sonde für gelösten Sauerstoff/BOD | |
0 bis 14 ppm |
Polarographische Gelöstsauerstoffsonde | |
Zubehör für DO/BOD-Sonden | |
15 °C° bis 35 °C° |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.