Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Automatische Rührsonde und Rührstange
Setzen Sie die Rührsonde mit Orion Tischmessgeräten für das Rühren von Lösungen ein, um ohne Rührplatten und -stäbe eine bessere Messgenauigkeit zu erreichen
85.30 CHF - 358.70 CHF
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,6 in. rund (Rührpaddel) |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 1,5 cm rund (Rührpaddel) |
Typ | Zubehör für Messgeräte |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11926069
|
Thermo Scientific™
O96019 |
21 x 2 x 2 cm (8,3 x 0,8 x 0,8 in.) |
358.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11777757
|
Thermo Scientific™
096021 |
1,2 x 1,5 x 1,5 cm (0,5 x 0,6 x 0,6 in.) |
85.30 CHF
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Orion Star™ Rührer sonde, um Standards und Proben für eine bessere Messgenauigkeit zu rühren, ohne Probleme bei der Trennung von Rührplatten und -stäben. Das Produkt ist für die Verwendung mit Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Messgeräten, Thermo Scientific™ Orion Star™ A210 Tischmessgeräten und älteren Orion Star™ Tischmessgeräten vorgesehen. Die Orion™ Star Rührsonde wird vom Messgerät mit fünf optimalen Rührgeschwindigkeiten angetrieben und gesteuert. Sie kann in das Elektrodenstativ eingesetzt werden, sodass sie sich leicht in und aus den Proben bewegen und sich einfacher reinigen lässt. Die Rührstangen lassen sich ersetzen, wodurch die Lebensdauer der Orion™ Star Rührsonden verlängert wird.
Passt auf den Schwingarm-Elektrodenhalter 96019Spezifikation
0,6 in. rund (Rührpaddel) | |
1,5 cm rund (Rührpaddel) | |
Zubehör für Messgeräte |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.