Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Automatische Rührsonde und Rührstange
Setzen Sie die Thermo Scientific™ Orion™ Star Rührsonde mit Orion™ Tischmessgeräten für das Rühren von Lösungen ein, um ohne Rührplatten und -stäbe eine bessere Messgenauigkeit zu erreichen
Marke: Thermo Scientific™ 096021
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Orion™ Star Rührsonde mit Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Messgeräten, den Tischmessgeräten der Thermo Scientific™ Orion™ Star A210 Serie und den Tischmessgeräten der älteren Orion™ Star Serie, um Standards und Proben für eine bessere Messgenauigkeit zu rühren, ohne dass separate Rührplatten und -stäbe eingesetzt werden müssen. Die Orion™ Star Rührsonde wird vom Messgerät mit fünf optimalen Rührgeschwindigkeiten angetrieben und gesteuert. Sie kann in das Elektrodenstativ eingesetzt werden, sodass sie sich leicht in und aus den Proben bewegen und sich einfacher reinigen lässt. Die Rührstangen lassen sich ersetzen, wodurch die Lebensdauer der Orion™ Star Rührsonden verlängert wird.
Passt auf den Schwingarm-Elektrodenhalter 96019Spezifikation
0,6 in. rund (Rührpaddel) | |
1,5 cm rund (Rührpaddel) | |
1,2 x 1,5 x 1,5 cm (0,5 x 0,6 x 0,6 in.) | |
Orion Star Automatische Rührsonden mit Paddel |
Orion Star Serie Ersatzpaddel für den Rührer, 3er Packung | |
Zubehör für Messgeräte | |
Drei austauschbare Rührpaddel für Rührsonden der Orion Star Serie |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.