Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Automatische Rührsonde und Rührstange
Setzen Sie die Rührsonde mit Orion Tischmessgeräten für das Rühren von Lösungen ein, um ohne Rührplatten und -stäbe eine bessere Messgenauigkeit zu erreichen
Marke:  Thermo Scientific™ O96019
331.30 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11926069
  • 358.70 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Orion Star™ Rührer sonde, um Standards und Proben für eine bessere Messgenauigkeit zu rühren, ohne Probleme bei der Trennung von Rührplatten und -stäben. Das Produkt ist für die Verwendung mit Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Messgeräten, Thermo Scientific™ Orion Star™ A210 Tischmessgeräten und älteren Orion Star™ Tischmessgeräten vorgesehen. Die Orion™ Star Rührsonde wird vom Messgerät mit fünf optimalen Rührgeschwindigkeiten angetrieben und gesteuert. Sie kann in das Elektrodenstativ eingesetzt werden, sodass sie sich leicht in und aus den Proben bewegen und sich einfacher reinigen lässt. Die Rührstangen lassen sich ersetzen, wodurch die Lebensdauer der Orion™ Star Rührsonden verlängert wird.
Passt auf den Schwingarm-Elektrodenhalter 96019
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rührerbuchse
Orion Star Rührersonde für Tischmessgeräte
Zubehör für Messgeräte
Orion Star Serie Rührersonde mit austauschbarem Rührstab
0,3 kg
0,6 in. rund (Rührpaddel)
1,5 cm rund (Rührpaddel)
21 x 2 x 2 cm (8,3 x 0,8 x 0,8 in.)
0,8 lb.
Orion Star Messgeräte und Orion 960 TitratorPLUS System
Videos
  • Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
  • Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Automatische Rührsonde und Rührstange > Automatischer Rührer und Paddel zur Verwendung mit Orion Star Messgeräten und dem Orion 960 TitratorPLUS System
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.