Learn More
Thermo Scientific™ Glas-ATC-Sonde Orion ™ 927006MD
Mit dieser Glas ATC-Sonde erfolgt eine automatische Korrektur von pH-Messungen bei auf Temperaturveränderungen basierenden Schwankungen der Elektrodensteilheit.
349.74 CHF - 523.61 CHF
Spezifikation
Genauigkeit | ±1 °C |
---|---|
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
Typ | ATC-Sonde, Glas |
Material | Glas |
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10685091
|
Thermo Scientific™
917006 |
8-pin DIN | N/A | |||||||
10010263
|
Thermo Scientific™
927006 |
3,5 mm-Phono-Steckverbinder |
523.61 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10325013
|
Thermo Scientific™
927006MD |
MiniDIN (für Orion Star, Star A und Versa Star) |
349.74 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific ATC-Glassonden korrigieren bei pH-Messungen automatisch durch Temperaturschwankungen bedingte Abweichungen in der Elektrodensteilheit.
Mit drei verschiedenen Steckern erhältlich
Es sind drei verschiedene Modelle für verschiedene Orion-Geräte erhältlich. MiniDIN-Ausführung, kompatibel mit älteren Geräten über Adapterkabel.- Schaftmaterial: Chemikalienbeständiges Glas
- Geeignet für Laborverwendung in schwierigen Proben
- Temperaturbereich: 0 bis 100 ° C
- Relative Genauigkeit: 2°C
- pH-Bereich: 0 bis 14
- Sondenmaße: 12 × 8 mm (Länge × Durchmesser)
Spezifikation
±1 °C | |
ATC-Sonde, Glas | |
0 bis 14 | |
8 mm | |
120 mm | |
An der Luft lagern |
0 °C bis 100 °C | |
Glas | |
0,3 in. | |
4,7 in. | |
32 bis 212 °F |
Sicherheit und Handhabung
- QConnect Yellow
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.