Learn More
Thermo Scientific™ Glas-ATC-Sonde Orion ™ 927006MD
Mit dieser Glas ATC-Sonde erfolgt eine automatische Korrektur von pH-Messungen bei auf Temperaturveränderungen basierenden Schwankungen der Elektrodensteilheit.
Marke:  Thermo Scientific™ 917006
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10685091
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific ATC-Glassonden korrigieren bei pH-Messungen automatisch durch Temperaturschwankungen bedingte Abweichungen in der Elektrodensteilheit.
Mit drei verschiedenen Steckern erhältlich
Es sind drei verschiedene Modelle für verschiedene Orion-Geräte erhältlich. MiniDIN-Ausführung, kompatibel mit älteren Geräten über Adapterkabel.
  • Schaftmaterial: Chemikalienbeständiges Glas
  • Geeignet für Laborverwendung in schwierigen Proben
  • Temperaturbereich: 0 bis 100 ° C
  • Relative Genauigkeit: 2°C
  • pH-Bereich: 0 bis 14
  • Sondenmaße: 12 × 8 mm (Länge × Durchmesser)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glasschaft, für Messinstrument Serie A
Orion Star Serie Messgeräte
0 °C bis 100 °C
0 bis 14
8 mm
120 mm
An der Luft lagern
±1 °C
Glas
ATC-Sonde, Glas
0,3 in.
4,7 in.
32 bis 212 °F
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Glas-ATC-Sonde Orion ™ 927006MD > Orion 917006; Glasschaft, für Geräte der Serie A
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.