Learn More
Thermo Scientific™ Glas-ATC-Sonde Orion ™ 927006MD
Mit dieser Glas ATC-Sonde erfolgt eine automatische Korrektur von pH-Messungen bei auf Temperaturveränderungen basierenden Schwankungen der Elektrodensteilheit.
Marke: Thermo Scientific™ 927006
Beschreibung
Die Thermo Scientific ATC-Glassonden korrigieren bei pH-Messungen automatisch durch Temperaturschwankungen bedingte Abweichungen in der Elektrodensteilheit.
Mit drei verschiedenen Steckern erhältlich
Es sind drei verschiedene Modelle für verschiedene Orion-Geräte erhältlich. MiniDIN-Ausführung, kompatibel mit älteren Geräten über Adapterkabel.- Schaftmaterial: Chemikalienbeständiges Glas
- Geeignet für Laborverwendung in schwierigen Proben
- Temperaturbereich: 0 bis 100 ° C
- Relative Genauigkeit: 2°C
- pH-Bereich: 0 bis 14
- Sondenmaße: 12 × 8 mm (Länge × Durchmesser)
Spezifikation
±1 °C | |
Glas | |
ATC-Sonde, Glas | |
0,3 in. | |
4,7 in. | |
32 bis 212 °F | |
An der Luft lagern |
Orion Star Serie Messgeräte | |
0 °C bis 100 °C | |
0 bis 14 | |
8 mm | |
120 mm | |
3,5 mm-Phono-Steckverbinder |
Sicherheit und Handhabung
- ATC PROBE ORION(TM) PERPHECT
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.