Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 917001 Epoxid-ATC-Sonde
Mit dieser ATC-Sonde erhalten Sie schnelle, genaue Messungen im Labor oder im Außeneinsatz, die pH-Messungen automatisch korrigiert, wenn sich die Elektrodenneigung aufgrund von Temperaturänderungen ändert.
Marke: Thermo Scientific™ 917001
444.88 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schnelle, genaue Messungen im Labor oder vor Ort Die Thermo Scientific™ Orion917001 Epoxy ATC-Sonde korrigiert bei pH-Messungen automatisch durch Temperaturschwankungen bedingte Abweichungen im Elektrodenversatzwert.
Merkmale:
- Bruchsicher
- Geeignet für rauhe Umgebungen
- Sollte nicht in organischen Lösungsmitteln verwendet werden
Spezifikation
±1 °C | |
Epoxidschaft | |
0 °C bis 80 °C | |
0 bis 14 | |
12 cm, ohne Kappe | |
An der Luft lagern |
Orion Messgeräte der Serie SA/EA einschließlich des EA940 Messgeräts | |
0 °C bis 80 °C | |
ATC-Sonde | |
8 mm | |
1 m |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen