Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9109WP Triode 3-in-1-Sonde für pH / ATC
Die Thermo Scientific™ Orion 9109WP Triode 3-in-1-Sonde für pH / ATC arbeitet mit einem wartungsarmen Gel und ist mit Temperaturfühler ausgestattet.
Marke:  Thermo Scientific™ 9109WP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11742827
  • 470.34 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 9109WP Triode 3-in-1-Sonde für pH / ATC arbeitet mit einem wartungsarmen Gel und ist mit Temperaturfühler ausgestattet.
Für den Feld- und Anlageneinsatz.
Eigenschaften:
  • Material: Epoxidharzschaft
  • pH-Bereich: 0 bis 14
  • Temperaturbereich: 0 bis 90 °C
  • Bezugssystem: Ag/AgCl Diaphragma: Wick
  • Mit internem Ag/AgCl-Referenzsystem, abgeschlossenes Referenzsystem
Empfohlene Anwendung:
Zur Verwendung mit den Messgeräten Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266 und 266S
Abmessungen:
  • Abmessungen: 110 x 12m
  • Durchmesser der Verschlusskappe: 16mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH / ATC Triode
Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266, 266S Messgeräte
0 °C° bis 90 °C°
0 bis 14
12 mm
Wick
120 mm
32 °F bis 194 °F
Bananenstecker
Die Thermo Scientific Orion Triode 3-in-1-Sonde für pH-Messungen/ATC-Sonde (9109WP) ist mit einer wartungsarmen Elektrode mit Gelfüllung und ATC-Funktion ausgestattet. Zur Verwendung im Feld oder in der Anlage.
Epoxid
pH/ATC-Sonde
0.47 Zoll
22 mm
4,7 in.
Ag/AgCl
Mini-Bananenstecker
1 m
Dokumentation
Application Notes
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ 9109WP Triode 3-in-1-Sonde für pH / ATC > EDIN Verbindungsstück mit Bananenstecker für Temperatur
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.