Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH-Elektrode/-Elektrode mit automatischer Temperaturkompensation
Verwenden Sie die sehr vielseitige Thermo Scientific™ Orion™ 9107BN Triode™ 3-Zoll-1 pH/automatische Temperatur-Kompensationssonde im Gelände oder im Werk.
Marke: Thermo Scientific™ 9107WMMD
300.13 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie die äußerst vielseitige Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH-/automatische Temperaturausgleichssonde vor Ort oder in einer Anlage. Die Sonde enthält eine wartungsarme, gelgefüllte Elektrode mit integrierter ATC.
Eigenschaften:
- Material: Widerstandsfähig durch Epoxydharzschaft
- pH-Bereich: 0 bis 14
- Temperaturbereich: 0 bis 90 °C
- Bezugssystem: Ag/AgCl
- Diaphragma: Wick
- Mit internem Ag / AgCl-Referenzsystem, abgeschlossenes Referenzsystem
Empfohlen für die Verwendung mit:
9107BN & 9107WP = ATC für Orion A/A+ Modelle 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720, & 920
9107BNMD, 9107WMMD, 9107WLMD = ATC für Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star, & Versa Star
Abmessungen:
110 x 12 mm, Verschlussdurchmesser: 16mm
Spezifikation
pH / ATC Triode | |
Dual Star, Orion STAR A111, Orion STAR A121, Orion STAR A211, Orion STAR A221, Orion STAR A321, Versa Star | |
0 °C bis 80 °C | |
0 bis 14 | |
12 mm | |
Wick | |
120 mm | |
32 bis 176 °F | |
Wasserdicht BNC |
Die Thermo Scientific Orion Triode 3-in-1-Sonde für pH-Messungen/automatische Temperaturkompensation (9107BN) ist mit einer wartungsarmen Elektrode mit Gelfüllung und ATC-Funktion ausgestattet. | |
Epoxid | |
pH/ATC-Sonde, wasserfester BNC-Anschluss | |
0.47 Zoll | |
16 mm | |
4,7 in. | |
Ag/AgCl | |
BNC-Anschluss | |
3 m |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.