Learn More
OPTIZYME™ 10-fach Puffer BamHI, Fisher BioReagents™
Marke: Fisher BioReagents BP8089-1
Beschreibung
1x Puffer-Zusammensetzung:
10 mM Tris-HCl (pH 8.0 bei 37 °C), 5 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0.02 % Triton X-100, 0.1 mg/ml BSA
Spezifikation
10mM Tris HCl (pH 8 at 37°C), 5mM MgCl2, 100mM KCl, 0.02 % Triton™ X-100, 0.1mg/mL BSA | |
5 x 1 mL | |
Flüssig |
-20 °C | |
Buffer BamHI |
Sicherheit und Handhabung
- OPTIZYME