Learn More
Quickfit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde und Kernschliff
Zum Befestigen von Thermometern und Röhrchen an Glasbehältern. Das QuickFit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde ist in verschiedenen Größen erhältlich und passt an eine Vielzahl von Behältern und Einsätzen.
Marke:  Quickfit ST54/13
60.82 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10494520
  • 71.50 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zum Befestigen von Thermometern und Röhrchen an Glasbehältern. Das QuickFit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde ist in verschiedenen Größen erhältlich und passt an eine Vielzahl von Behältern und Einsätzen.
  • Komplette Verschraubung mit Kunststoffkappe, Silikongummiring und PTFE-Scheibe
  • Ideal zur Sicherung von Thermometern, Gaszuleitungsschläuchen usw.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
29/32
Kunststoffkappe, Silikongummiring und PTFE-Unterlegscheibe
Kegelgewindeadapter
Ideal zur Befestigung von Thermometern, Gaszuleitungsschläuchen
Borosilikatglas
13
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Quickfit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde und Kernschliff > Durchm. Kappe:6 bis 7 mm; Konusgröße:29/32; Gewindegröße:13