Learn More
BD Recombinant Rat Tumor Necrosis Factor (TNF-α)
Potent multifunctional cytokine
Marke: BD 555109
572.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Molecular weight: 17.4kD protein
- Contains 157 amino acid residues
- Reactivity: rat
- Storage buffer: frozen aqueous buffered solution containing BSA
- Exerts regulatory and cytotoxic effects on normal lymphoid and non-lymphoid cells and tumor cells
Bioassay, ELISA standard
Spezifikation
100μg/mL | |
Frozen aqueous Buffered solution containing BSA | |
5μg | |
Rat |
Bioassay, ELISA Standard | |
TNF-alpha Recombinant Protein | |
-80°C | |
Recombinant |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Recombinant Rat Tumor Necrosis Factor (TNF-α) > Recombinant Rat Tumor Necrosis Factor (TNF-alpha); 100μg/mL; 5μg