Learn More
Sartorius Optifit-Spitze, Nachfüllpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Gewährleistet die perfekte Passform und auslaufsichere Abdichtung für Sartorius Pipetten. Sartorius Optifit Spitzen, Nachfüllpackung, fördern maximale Pipettiergenauigkeit und -reproduzierbarkeit. Die Spitzen werden in einer nach ISO 8 zertifizierten Reinraumumgebung hergestellt und sind steril oder nicht steril in einer Reihe von Volumina erhältlich.
Marke:  Sartorius 791202
71.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24311" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10427312
  • 103.00 CHF / 960 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
50 bis 1200 μl
Unsteril
Autoklavierbar
CE, ISO 9001, ISO 13485
Autoklavieren bei 121 °C
Racks
Refill Twin Pack
Violett
Sartorius™, Sartorius™ Biohit™ Picus, Sartorius™ eLINE™, Sartorius™ mLINE™, Sartorius™ Proline™ Plus
Optifit
Ungefiltert
Transparent
7.15 cm
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
1200 μL
Pipettenspitze
Non-filtered Tips
Single-use
No
Polypropylen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer502111397 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/05/2025 Catalog Number791202
Chargennummer502083681 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/04/2025 Catalog Number791202
Chargennummer502016183 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/02/2025 Catalog Number791202
Chargennummer501999001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/02/2025 Catalog Number791202
Chargennummer501993935 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number791202
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Optifit-Spitze, Nachfüllpackung > 50 bis 1.200 μl; Nachfüll-Doppelpack, 10 x 96-Tablett