Learn More
Sartorius Optifit-Spitze, Nachfüllpackung
Gewährleistet die perfekte Passform und auslaufsichere Abdichtung für Sartorius Pipetten. Sartorius Optifit Spitzen, Nachfüllpackung, fördern maximale Pipettiergenauigkeit und -reproduzierbarkeit. Die Spitzen werden in einer nach ISO 8 zertifizierten Reinraumumgebung hergestellt und sind steril oder nicht steril in einer Reihe von Volumina erhältlich.
49.90 CHF - 291.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Farbe | Grau |
Zertifizierung/Konformität | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
Einwegprodukt | Single-use |
Produktlinie | Optifit |
Produktcode | Marke | Farbcode | Sterilität | Volumen (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbcode | Sterilität | Volumen (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12449750
![]() |
Sartorius
790012 |
Grau | Unsteril | 0.1 bis 10 μl | Refill Tower |
88.65 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13167204
![]() |
Sartorius
790014 |
Grau | Unsteril | 0,1 bis 10 μl | Bulk in Box |
49.90 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10427312
![]() ![]() |
Sartorius
791202 |
Violett | Unsteril | 50 bis 1200 μl | Refill Twin Pack |
103.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
13184554
![]() |
Sartorius
790352 |
Orange | Unsteril | 5 bis 350 μl | Refill Tower |
83.10 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10620803
![]() |
Sartorius
790202 |
Gelb | Unsteril | 0,5 bis 200 μl | Refill Tower |
121.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
11542934
![]() ![]() |
Sartorius
791003 |
Blau | Steril | 10 bis 1000 μl | Refill Pack |
104.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10443802
![]() ![]() |
Sartorius
791002 |
Blau | Unsteril | 10 bis 1000 μl | Refill Pack |
137.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10654973
![]() |
Sartorius
780308 |
Grün | Unsteril | 100 bis 5000 μl | Bulk in Carton |
291.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
15161037
![]() |
Sartorius
LH-780316 |
Rot | Unsteril | 1.000 bis 10.000 μl | Bulk in Box |
75.90 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Description
Ergonomisches Design für maximale Präzision und Genauigkeit- Perfekte Spitzenpassung und -abdichtung für die Pipette
- Ermöglicht das ergonomische und leichte Aufsetzen und Abwerfen der Spitze
- Präzisionsspitzen bieten bestmögliche Genauigkeit und Präzision
- Picus, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus
- Farbkodierte Tabletts und Spitzen zur einfachen Anpassung an kompatible Sartorius Pipettierer
- Das universelle Design ist mit den meisten anderen Pipettenmarken kompatibel
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem reinen Polypropylen
- Die Nachfüllpackungen sind zertifiziert DNase-, RNase und Endotoxin-frei
- Elektronenstrahlsterilisiert oder nicht sterilisiert erhältlich
- Verbesserte Identifizierung und Nachverfolgbarkeit der Spitzen durch informative Etiketten auf den Gestellen
- Zeigt das Spitzenvolumen, die Produktnummer, die Chargennummer und den Reinheitsgrad an
- Die Verpackung und Spitzen sind zu 100 % wiederverwertbar oder können verbrannt werden
- In verschiedenen Verpackungsgrößen erhältlich:
- Nachfüllpackungen – zertifizierte Reinheit und umweltfreundliche Verpackungen
- Nachfülltürme – platzsparend und umweltfreundlich
- Mengenkartons – umweltfreundliche Mengenpackungen
- Die luftdichte Kunststoffummantelung des Gestells gewährleistet die Reinheit während des Transports und der Lagerung
- Wiederverwendbar und vollständig autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
Certifications
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
Specifications
Ungefiltert | |
CE, ISO 9001, ISO 13485 | |
Optifit |
Grau | |
Single-use |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.