Learn More
OHAUS™ Anti-Diebstahl-Sicherung für MB EX EP/VP
Für die Verwendung mit Explorer Pro Toploading- und Analysenwaagen.
Marke:  OHAUS™ 80850043
336.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10496791
  • 349.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit Explorer Pro Toploading- und Analysenwaagen
  • Sicherheitsschloss für Laptops mit Schlüsseln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Explorer Pro Toploading und Analysewaage
Chinesisch, Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (MX)
Notebook-Sicherheitsschloss
Schlüssel
Anti-Diebstahl-Geräte
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Ohaus Explorer balances
    Name des Produkts
    OHAUS™ Anti-Diebstahl-Sicherung für MB EX EP/VP > Sicherheitsabsperrvorrichtung