Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Compact Beutel
Der Oxoid AnaeroGen Compact Beutel ist eine einfache anaerobe Gaserzeugungsanlage für die anaerobe Inkubation von bis zu 4 Petrischalen oder einer Identifizierungsplatte.
Marke: Thermo Scientific™ AN0020C
128.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Oxoid AnaeroGen Compact Beutel ist eine einfache anaerobe Gaserzeugungsanlage für die anaerobe Inkubation von bis zu 4 Petrischalen oder einer Identifizierungsplatte.
- Verwendung 1 Beutels/Compact Kunststoffbeutels
- Verwendung mit Compact Kunststoffbeutel (Artikel-Nr. AG0020) und AnaeroGen™ Compact Verschlussklammer (Artikel-Nr. AN0005)
Enthält: 20 Beutel.
Spezifikation
AnaeroGen Compact Beutel | |
20 Beutel | |
10 Stück/Packung |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
6223635 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | AN0020C |