Learn More
ODQ, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10796832
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
ODQ, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10796832 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 mg, Glasflasche, 10 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 10796832
Marke: Thermo Scientific Acros 328800100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 41443-28-1 | C9H5N3O2 | 187.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41443-28-1
Summenformel C9H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 187.2
MDL-Nummer MFCD00792620
InChI-Schlüssel LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, odq, 1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, unii-s57v2nmv38, 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a-quinoxalin-1-one, 1h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,a quinoxalin-1-one, 1-h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,2 quinoxalin-1-ine, 1h-odqMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1456
IUPAC-Name [1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]Chinoxalin-1-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CC3=NOC(=O)N23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ODQ
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C to 170°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylacetate,dmso
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0370450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number328800500,328800100
ChargennummerA0468606 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number328800500,328800100
ChargennummerA0408956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog Number328800500,328800100
ChargennummerA0370450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2023 Catalog Number328800500,328800100
ChargennummerA0379946 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number328800500,328800100
Name des Produkts
ODQ, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >