Learn More
3-(5-Brom-Pyridin-3-yl)-[1,2,4]Oxadiazol-5-Carboxylsäure-Ethylester, ≥97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10299872
Verfügbar ab: 29-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-(5-Brom-Pyridin-3-yl)-[1,2,4]Oxadiazol-5-Carboxylsäure-Ethylester, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10299872
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10299872
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07248CB
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 850375-34-7
Summenformel C10H8BrN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 298.096
MDL-Nummer MFCD06797495
InChI-Schlüssel LSHJXSGSPMZMFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-5-bromopyridin-3-yl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate, 3-5-bromo-pyridin-3-yl-1,2,4 oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1,2,4-oxadiazole-5-carboxylicacid, 3-5-bromo-3-pyridinyl-, ethyl ester, 3-5-bromopyridin-3-yl-1,2,4 oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 7170018
IUPAC-Name Ethyl-3-(5-brompyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=NC(=NO1)C2=CC(=CN=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(5-Bromo-pyridin-3-yl)-[1, 2, 4]oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 298.1
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-(5-Brom-Pyridin-3-yl)-[1,2,4]Oxadiazol-5-Carboxylsäure-Ethylester, ≥97 %, Thermo Scientific™ >