Learn More
Octan-1-ol, Pure, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -16°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 195°C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 2.5 L |
Dampfdichte | 4.5 |
Formelmasse | 130.23g/mol |
Physikalische Form | Flüssig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-Octanol
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Octan-1-ol, Pure, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur