Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Edelstahloberfläche
Verwandeln Sie Ihre Labor- oder Arbeitsplatzlagerung nach Ihren Vorstellungen. Metro Super Erecta Drahtböden mit Edelstahl-Oberfläche ermöglichen einstellbare Konfigurationen bei Verwendung mit Metro Super Erecta Regalsystemen
Marke:  Metro™ 1872NS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15946611
  • 631.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-10-2025
Beschreibung
  • Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
  • Polierter Edelstahl Typ 304
  • Für die aggressivsten Anwendungen und Umgebungen geeignet
  • Für automatisierte Reinigungs- und Autoklavenanwendungen mit hohen Temperaturen
Spezifikation
Spezifikation
Wire Shelf
18 in.
18 x 72 cm (45,7 x 183 Zoll)
Kunststoffhülsen und -keile
182,9 cm
45,7 cm
Edelstahl
457 mm
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
72 in.
18 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Edelstahloberfläche > B x L: 45.7 x 183 cm (18 x 72 in.)