Learn More
Brady™ Etiketten aus Nylongewebe für die tragbaren Etikettendrucker M210 und M211
Autoclavable nylon cloth labels for portable label printers, suitable for low temperatures.
35.78 CHF - 39.52 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Etikett |
---|---|
Farbe | Schwarz auf Weiß |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker |
Material | Nylongewebe |
Print Technology | Thermotransfer |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17633205
|
Brady™
152090 |
12,7 mm | 19 mm |
35.78 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17643205
|
Brady™
152091 |
12,7 mm | 25,4 mm |
37.96 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17663205
|
Brady™
152093 |
19 mm | 38,1 mm |
37.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17673205
|
Brady™
152094 |
19 mm | 50,8 mm |
37.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17653205
|
Brady™
152092 |
19 mm | 25,4 mm |
39.52 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Nylon cloth labels for Brady™ M210 and M211 portable label printers.
- Aggressive, permanent adhesive
- Die-cut labels
- For low temperatures, such as in freezers or liquid nitrogen
- Autoclavable
Spezifikation
Etikett | |
Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker | |
Thermotransfer | |
Dauerhaftes Acryl | |
Unsteril | |
Patrone, Etikett | |
Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung |
Schwarz auf Weiß | |
Nylongewebe | |
0,165 mm | |
Autoklavierbar | |
Matt | |
2011/65/EU und 2015/863 |