Learn More
Brady™ Etiketten aus Nylongewebe für die tragbaren Etikettendrucker M210 und M211
Autoclavable nylon cloth labels for portable label printers, suitable for low temperatures.
Marke: Brady™ 152092
30.12 CHF gültig bis 2024-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21675" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nylongewebe-Etiketten für die tragbaren Etikettendrucker Brady™ M210 und M211.
- Hochbeständiger Permanent-Klebstoff
- Ausgestanzte Etiketten
- Für niedrige Temperaturen, wie z. B. in Tiefkühlgeräten oder Flüssigstickstoff
- Autoklavierbar
Spezifikation
Etikett | |
Brady™ Etikettendrucker M210, M210-LAB und M211, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer | |
Thermotransfer | |
25,4 mm | |
19 mm | |
Dauerhaftes Acryl | |
Unsteril | |
Patrone, Etikett | |
Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung |
Schwarz auf Weiß | |
Nylongewebe | |
1 in. | |
0,75 in. | |
0,165 mm | |
Autoklavierbar | |
Matt | |
2011/65/EU und 2015/863 | |
121 |